Zubehör für Säulen der K 9-Serie
Lieferant: Cytiva
18-1112-58 19-0040-01 19-0651-01 18-1121-16 28-4010-81 18-1119-74 19-0752-01 19-0612-01
18-1112-58EA 205 EUR
18-1112-58 19-0040-01 19-0651-01 18-1121-16 28-4010-81 18-1119-74 19-0752-01 19-0612-01
Zubehör für Säulen der K 9-Serie
Chromatographiesäulen
Ethylenetetrafluorethylene tubing (ETFE) is designed for use with AKTA systems.
White/clear tubing for easy identification.