PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes und FastMixes™
Lieferant: Quantabio
95071-012 95071-05K 95072-012 95072-05K 95072-250 95073-012 95073-05K 95073-250 95074-012 95074-05K 95074-250 95054-02K 95053-02K 95053-500 95054-500 95055-02K 95055-500 95056-02K 95056-500
733-1378EA 915 EUR
733-1378 733-1379 733-1382 733-1383 733-1381 733-1386 733-1387 733-1385 733-1390 733-1391 733-1389 733-1247 733-1197 733-1196 733-1246 733-1251 733-1250 733-1255 733-1254
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes und FastMixes™
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes und FastMixes™ ermöglichen effiziente, empfindliche und präzise quantitative PCR mit proprietären Puffern und SYBR® Green Stabilisatoren, die das Fluoreszenzsignal und die PCR-Effizienz maximieren und Primerdimeren verringern. Die SuperMixes und FastMixes™ wurden für alle Echtzeit-PCR-Instrumentenplattformen optimiert, einschließlich der Plattformen, bei denen eine Normalisierung mit ROX-Referenzfarbstoff oder Fluorescin erforderlich ist.
  • FastMixes™ bieten kürzere Laufzeiten und ermöglichen somit mehr Experimente pro Tag
  • Ein breiter dynamischer Bereich gewährleistet, dass Daten aus wertvollen Proben zuverlässiger gewonnen werden
  • Überdurchschnittlicher Antikörper-vermittelter Hot-Start führt zu höherer Spezifität und ermöglicht eine genauere Quantifizierung
  • Schnelles Cycling mit vorhandenen Primer-Sets bedeutet keine Reoptimierung und erhöhte Produktivität
PerfeCTa® SYBR® Green SuperMixes are 2X concentrated, ready to use reaction cocktails containing all components for qPCR, except primers and template. A key component of these SuperMixes is AccuStart™ Taq DNA polymerase, which enables specific and efficient primer extension with the convenience of room temperature reaction assembly. AccuStart™ Taq DNA polymerase contains monoclonal antibodies that bind to the polymerase and keep it inactive prior to the initial PCR denaturation step. Upon heat activation the antibodies denature irreversibly, releasing fully active and unmodified Taq DNA polymerase.
PerfeCTa® SYBR® Green FastMixes™ sind zweifach konzentrierte, gebrauchsfertige Reaktionsmischungen und liefern maximale PCR-Effizienz, Sensitivität, Spezifität und ein starkes Fluoreszenzsignal mit einem schnellen oder herkömmlichen Cycling-Protokoll. Schnelles Cycling wird durch die sofortige Aktivierung der AccuStart™ Taq DNA-Polymerase in Verbindung mit schneller Polymerisationskinetik erreicht. Hochleistungs-qPCR kann in nur 33 Minuten erreicht werden.