Real Time PCR Testkits für Mikroorganismen, QuickBlue RealQuick
Lieferant: Q BIOANALYTIC
QB-RT-06-10SMP QB-RT-06-50 QB-RT-06-250 QB-RT-06-1000
710-0674EA 0 EUR
710-0674 710-0676 710-0675 710-0673
Real Time PCR Testkits für Mikroorganismen, QuickBlue RealQuick
Mikrobiologische Testsysteme PCR-Tests
Die Produkte der RealQuick Reihe sind optimiert für Echtzeit-PCR und nutzen die Taqman® Fühlertechnologie für den Nachweis von humanpathogenen Bakterien. Die Kits sind in der Regel so aufeinander abgestimmt, dass Sie zusammen in einem Lauf angewendet werden können.
  • Auf allen gängigen Echtzeit-PCR Geräten einsetzbar
  • Hervorragende Ergebnisse im Hinblick auf Spezifität und Sensitivität
  • Konform zur ISO-Norm 20838:2006
  • In unterschiedlichen Verpackungsgrößen erhältlich ( für 50, 250 und 1000 Reaktionen)
Zertifizierungen: Compliant with ISO standard 20838:2006.