Supplemente für Nährmedien
Lieferant: Merck
1.04039.0001
1.00092.0010
1.00093.0010
1.09877.0010
1.09875.0010
1.00898.0010
1.00051.0010
1.00079.0010
1.12122.0010
1.11781.0010
1.07627.0010
1.07624.0010
1.07006.0010
1.09874.0010
1.00045.0010
1.00888.0010
1.00071.0010
1.08981.0100
1.04039.0001EA
53.4
EUR
1.04039.0001
1.00092.0010
1.00093.0010
1.09877.0010
1.09875.0010
1.00898.0010
1.00051.0010
1.00079.0010
1.12122.0010
1.11781.0010
1.07627.0010
1.07624.0010
1.07006.0010
1.09874.0010
1.00045.0010
1.00888.0010
1.00071.0010
1.08981.0100
Supplemente für Nährmedien
Medien für die Mikrobiologie
Additive und Supplemente für die Mikrobiologie
Für die Isolierung von Mikroorganismen werden meist selektive Medien benötigt. Der Einsatz von gefriergetrockneten Supplementen hilft bei einer optimalen und standardisierten Vorbereitung und verbessert die Leistung der Selektivmedien.
- Bis zur Öffnung werden keine Aerosole freigesetzt, daher wird die Einatmung von toxischen Mitteln minimiert
- Benutzerfreundlicher Schraubverschluss gewährleistet einfache und sichere Öffnung
- Standardvolumina erleichtern die Vorbereitung