Zertifizierte Referenzmaterialien für die Umweltanalyse
Lieferant: VKI WATER QUALITY INSTITUTE
QCDWB QCRW1-10 QCORGSLUD100 QCORGSLUD5X100 QCWW6-50 QCRW2-50 QCMETALLL1 QCMETALLL2 QCMETALHL1 QCMETALHL2 QCWW4-50 QCMETALLL3 QCWW2.2-50 QCWW2.1-50 QCDW4-50 QCDW4-10 QCWW1B-10 QCWW1B-50 QCWW3-10 QCWW3-50 QCWW4A-50 QCWW5-50 QCRW2-10 QCMETALCOMBI QCWW2.1-10 QCWW2.2-10 QCWW4-10 QCWW4A-10 QCWW5-10 QCRW1-50 QCWW6-10 QCLOAMSOILB200 QCSW3.1B QCSW3.2B
QCDWBEA 1870 EUR
QCDWB QCRW1-10 QCORGSLUD100 QCORGSLUD5X100 QCWW6-50 QCRW2-50 QCMETALLL1 QCMETALLL2 QCMETALHL1 QCMETALHL2 QCWW4-50 QCMETALLL3 QCWW2.2-50 QCWW2.1-50 QCDW4-50 QCDW4-10 QCWW1B-10 QCWW1B-50 QCWW3-10 706-0031 QCWW4A-50 706-0037 706-0018 QCMETALCOMBI QCWW2.1-10 QCWW2.2-10 QCWW4-10 QCWW4A-10 QCWW5-10 QCRW1-50 QCWW6-10 QCLOAMSOILB200 QCSW3.1B QCSW3.2B
Zertifizierte Referenzmaterialien für die Umweltanalyse
Standards Umweltanalyse-Standards
Die von VKI erstellten zertifizierten Referenzmaterialien wurden entwickelt, um geeignete homogene und stabile Referenzmaterialien für die Qualitätskontrolle von Umweltanalysen zur Verfügung zu stellen. Die Zertifizierung wird gemäß dem ISO Guide 30, 31, 33, 34, 35, ISO 5725 und ISO/REMCO N 37 durchgeführt. Sämtliche zertifizierte Referenzmaterialien sind auf nationale Standards zurückzuführen oder wurden von einer Gruppe international anerkannter Labors verifiziert. Sie werden mit einem Analysezertifikat versehen, das den zertifizierten Wert und die Unsicherheit bei einem angegebenen Zuverlässigkeitsgrad angibt.
  • Flüssigreferenzen werden in Packungen mit Glasampullen zur einfachen Verdünnung geliefert