Wachstums-Supplement für Endothelzellen, Corning®
Lieferant: Corning
356006 354006
734-2391EA 481.55 EUR
734-2391 734-1306
Wachstums-Supplement für Endothelzellen, Corning®
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Das Wachstums-Supplement für Endothelzellen (Endothelial Cell Growth Supplement, ECGS) ist ein häufig verwendetes Supplement für die Kultivierung verschiedener Zellen, insbesondere Endothelzellen. ECGS enthält verschiedene Wachstumsfaktoren (zum Beispiel, saurer FGF oder ECGF-a).
ECGS contains various growth factors (e.g., acidic FGF or ECCF-a).
Tested for ability to promote proliferation of Fetal Bovine Heart Endothelial Cells (FBHEC) in medium containing 10% newborn calf serum. Filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma.