Corning® Human recombinant Interleukin-2 (from E. coli)
Lieferant: Corning
354043 356043
734-1308EA 223.57 EUR
734-1308 734-1409
Corning® Human recombinant Interleukin-2 (from E. coli)
Proteine und Peptide
Interleukin-2 (IL-2) spielt eine zentrale Rolle bei der zellulären Immunreaktion. IL-2, auch Wachstumsfaktor für T-Zellen, wurde zunächst durch seine Fähigkeit bekannt, die Langzeitvermehrung von aktivierten T-Zellen zu fördern.
IL-2 is produced by the helper/inducer subset of T-cells when activated by mitogens such as PHA, or by interaction with antigen/MHC complexes on antigen-presenting cells.
Tested for ability to stimulate proliferation of the mouse T-cell line CTLL. Filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma. Tested for endotoxin (LAL assay).
It was first identified by its ability to promote long-term proliferation of activated T-cells.