Abluftfilter für Fässer und Tonnen
Lieferant: S.C.A.T.
108986 108987 108985
SCTV108986EA 399 EUR
SCTV108986 SCTV108987 SCTV108985
Abluftfilter für Fässer und Tonnen
Filter Belüftungsfilter
SCAT-Abluftfilter für Fässer / Tonnen bieten optimalen Schutz vor Dämpfen und Gasen, die durch geöffnete Fässer entweichen können. Die hochwertige Aktivkohle verhindert das Verklumpen bei Kontakt mit Aerosolen und verhindert so den Austritt von giftigen Verunreinigungen und bindet flüchtige Stoffe zuverlässig.
  • Zuverlässiger Schutz der Atemluft in geschlossenen Räumen und damit der Gesundheit der Mitarbeiter
  • Garantieren höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Laboratorien und den Umgang mit leicht flüchtigen Chemikalien
  • Die Abluftfilter enthalten ein hochwertiges Aktivkohlegranulat, das die höchste und nachhaltigste Absorptionswirkung innerhalb der garantierten Lebensdauer hat
The SCAT exhaust air filters are available in sizes XL (recommended for containers up to 100L and a service life of 6 months) and XXL (recommended for containers of 100L and above and a service life of 12 months). An indicator always shows the remaining time until the next filter change. By using adapters all thread sizes can be easily connected.
Zertifizierungen: Entspricht den Anforderungen der Brennbarkeitsklasse V-0 (UL-94).
Verpackung: Wenn die Filter verpackt und trocken gelagert werden, ist kein genaues Verfallsdatum bekannt. Nach mehreren Jahren koaguliert die Kohle allmählich und die Gesamtoberfläche verändert sich, aber der Filter kann weiterhin verwendet werden.
Bitte beachten Tauschen Sie Ihre SCAT-Abluftfilter V2.0 regelmäßig und innerhalb der angegebenen Standzeit aus. Empfohlene Standzeit bei Verwendung von LC-typischen organischen Lösungsmitteln und Lösungsmittelgemischen.