DNA-Vorbereitung für PCR-Gewebe, Extracta™
Lieferant: Quantabio
95091-250 95091-025 95091-002
733-2212EA 1750 EUR
733-2212 733-2160 QUNT95091-002
DNA-Vorbereitung für PCR-Gewebe, Extracta™
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Die Extracta™ DNA-Vorbereitung für PCR-Gewebe besteht aus einem Zweikomponenten-Reagenzienset für die schnelle und effiziente Extraktion von PCR-geeigneter genomischer DNA aus Säugetiergewebe. Das Set eignet sich nachweislich für Mäuseschwanzbiopsien, Ohrstanzproben und eine Vielzahl von menschlichen Gewebeproben wie Haare, Wangenzellen und Speichel.
  • Einfaches, schnelles Protokoll
  • Kompatibel mit der Automatisierung im Labor
  • DNA eignet sich für qPCR, hochauflösende Schmelzanalyse, Endpunkt-PCR und andere Anwendungen
  • Für eine Vielzahl von Geweben geeignet
  • Optionales 10-Minuten-Protokoll für Anwendungen mit hohem Durchsatz
Die genomische DNA eignet sich für empfindliche PCR-Folgeanwendungen einschließlich der Endpunkt-PCR, der hochauflösenden Schmelzanalyse (HRM) und der quantitativen Echtzeit-PCR (qPCR), ohne dass eine zusätzliche Reinigung erforderlich ist. Außerdem kann die extrahierte DNA in Multiplex-PCR-Anwendungen wie Transgen- oder Knock-out-Analysen verwendet werden. Gewebeentnahmen können in Röhrchen, Platten oder Deep-Well-Blöcken vorgenommen und damit an die Arbeitsabläufe und die Automatisierung an Liquid Handling-Arbeitsplätzen angepasst werden.