Scintillation vials, Sampule®, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
986492 986645
WHEA986492EA 884 EUR
WHEA986492 548-0258
Scintillation vials, Sampule®, WHEATON®
Vials
Die Glasfläschchen bestehen gemäß den Anforderungen der Normen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A aus 180 Borosilikatglas mit geringem Kaliumgehalt.
  • Niedrige Hintergrundzählungen, hohe UV-Transmission
HDPE-Fläschchen stellen eine kostengünstige Option für die Szintillationszählung dar.
Verpackung: Kappen separat verpackt.