Probenahmeröhrchen für Fässer, Wheaton®
Lieferant: DWK Life Sciences
885300 885302 885303
WHEA885300EA 507 EUR
WHEA885300 WHEA885302 WHEA885303
Probenahmeröhrchen für Fässer, Wheaton®
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Probenahmeröhrchen für Fässer aus Kalk-Soda-Glas zur schnellen Entsorgung.
  • Klassische Probenahmeröhrchen mit offenen Enden
  • Einfach leeres Röhrchen in die Flüssigkeit eintauchen
  • Finger auf das obere Ende legen und herausziehen