Rührwellen, mit vier Propellerflügeln, BOLA
Lieferant: Bohlender
C484-18 C484-36 C484-32 C484-34 C484-22 C484-40 C484-44 C484-50
BOHLC484-18EA 254 EUR
BOHLC484-18 BOHLC484-36 BOHLC484-32 BOHLC484-34 BOHLC484-22 BOHLC484-40 BOHLC484-44 BOHLC484-50
Rührwellen, mit vier Propellerflügeln, BOLA
Rührer Rührschäfte
Rührwellen aus PTFE-überzogenem Edelstahl und einem Propeller komplett aus PTFE.
  • Mit 45° abgewinkelten Klingen
  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Zertifizierungen:
Lieferumfang:
Bestellen