Fläschchen mit hoher Rückgewinnung, E-Z Ex-Traction™, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
W224613 W224618 W224617 W224630 W224634 W224601 W224636 W224613L
WHEAW224613EA 1410 EUR
WHEAW224613 WHEAW224618 WHEAW224617 WHEAW224630 WHEAW224634 WHEAW224601 WHEAW224636 WHEAW224613L
Fläschchen mit hoher Rückgewinnung, E-Z Ex-Traction™, WHEATON®
Vials
Diese aus Borosilikatglas mit niedrigem Gehalt an extrahierbaren Substanzen präzisionsgefertigten Fläschchen sind ideal für die Arbeit mit komplexen und biologischen Proben. Fläschchen gemäß den Anforderungen der Normen USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A.
  • Konische Wells stellen eine maximale Probenrückgewinnung sicher
  • Qualitativ hochwertig für automatische Probenverarbeitungssysteme