Affinity chromatography media, Glutathione Sepharose™ 4B
Lieferant: Cytiva
17-0756-01
17-0756-04
17-0756-05
17-0756-01EA
340
EUR
17-0756-01
17-0756-04
17-0756-05
Affinity chromatography media, Glutathione Sepharose™ 4B
Protein-Aufbereitungs
Protein Purification Resins
Schnelle und einfache Reinigung von GST-markierten Proteinen aus Bakterienlysaten und anderen Glutathion-S-Transferase- oder Glutathion-abhängigen Proteinen.
- Proteins are eluted under mild, non-denaturing conditions that preserve protein antigenicity and functionality