Chemikalienbeständige Overalls, 4545
Lieferant: 3M
45452XL 45453XL 45454XL 4545L 4545M 4545XL 4545S
MMMA45452XLEA 344 EUR
MMMA45452XL MMMA45453XL MMMA45454XL MMMA4545L MMMA4545M MMMA4545XL MMMA4545S
Chemikalienbeständige Overalls, 4545
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Overalls bestehen aus einem laminierten mikroporösen Material, das aus Polyethylen und Polyester besteht. Die Kleidungsstücke bieten eine hervorragende Barriere gegen gefährliche Stäube (Typ 5) und bestimmte leichte Flüssigkeitsspritzer (Typ 6). Zertifiziert, um auch vor radioaktiven Partikeln und biologischen Stoffen zu schützen und den Aufbau statischer Aufladung zu reduzieren.
  • Weiches Material passt sich optimal der Körperform an
  • Bewegungsfreiheit durch elastische Taillen- und Beinbündchen sowie Strickbündchen für zusätzlichen Tragekomfort
  • Dreilagiges Kapuzendesign für eine bessere Passform und Kompatibilität mit anderer PSA
  • Zweiwege-Reißverschluss und verschließbare Windschutzleiste für verbesserten Schutz
  • Fusselarm
  • Im Schritt verstärkt
Typische Anwendungen umfassen: Lackierarbeiten, industrielle und chemische Verarbeitung, Asbestinspektion, industrielle Reinigung, Isolierarbeiten, Pestizidanwendungen (nur Partikelaerosole), Pulverbeschichtungen und die pharmazeutische Produktion. Da das Material extrem fusselarm ist, eigent sich der Anzug auch für Reinraum-Anwendungen.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: Typ 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003; Kat. III