Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
W216924 W216934 W216935 W216937 W216925 W216926 W216933 W216929 W216931 W216930 W216936
215-4428EA 61.7 EUR
215-4428 WHEAW216934 WHEAW216935 WHEAW216937 215-4429 215-4430 215-4051 215-4047 215-4049 215-4048 WHEAW216936
Flaschen, Weithals, mit Schraubverschluss, WHEATON®
Flaschen Glasflaschen
Hergestellt aus Typ III Kalk-Natron-Glas, durchsichtig.
  • Größte Flaschen verfügbar
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • PP Schraubverschluss mit Dichtung aus Polyvinyl oder PTFE
Ideal für die allgemeine Lagerung von kleinen bis großen Volumina. In jedem Flaschenkarton ist ein Etikett mit Gefahrenhinweisen enthalten, das die Identifizierung des Inhalts ermöglicht und Sicherheitshinweise aufzeigt Das in jeder Flaschenschachtel enthaltene manipulationssichere Siegel hält die Flasche versiegelt und schützt so den Inhalt vor versehentlichem Missbrauch.