jetPEI® HTS DNA Transfektionsreagenzien
Lieferant: SARTORIUS
101000020 101000053
101000020.EA 1370 EUR
101000020. 101000053.
jetPEI® HTS DNA Transfektionsreagenzien
Transfektionsreagenzien
Das jetPEI®-Transfektionsreagenz ist ein lineares Polyethylenimin-Derivat, frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs, das eine hochwirksame und reproduzierbare Genübertragung ermöglicht und sich perfekt für Hochdurchsatz-Screening-Anwendungen (HTS) eignet.
  • Gut geeignet für adhärente und Suspensionszellen
  • Schnelle und effiziente Methoden zur Transfektion von Zellen für HTS
  • Kompatibel mit Serum und Antibiotika
  • Ergebnisse mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Reverse-, Batch- und Forward-Protokolle verfügbar
jetPEI®-Transfektionsreagenz eignet sich besonders gut für automatisierte oder manuelle HTS. Drei Protokolle stehen zur Verfügung: Reverse, Batch und Forward
Seit dem 1. September 2021 hat Polyplus-Tranfection die Produktnummern geändert. Die Produkte bleiben unverändert, die Änderung betrifft lediglich die Produktnummer. Neue Produktnummern tragen das Symbol „Neu“. Bei doppelten Produkten mit dem Symbol „Telefon“ beachten Sie bitte, dass es sich um dasselbe Produkt mit der vorherigen Artikelnummer handelt und wir dieses nur anbieten, solange der Vorrat reicht.
Zertifizierungen: Polyplus-transfection® ist seit 2002 ein ISO 9001-zertifiziertes Unternehmen. Seitdem wird diese Zertifizierung alle drei Jahre erfolgreich erneuert.
Jede Charge jetPEI® wird intern durch DNA-Transfektion von HeLa-Zellen getestet. Die Transfektion mit einem Leuchtkäfer-Luciferase-Gen unter der Kontrolle des CMV-Promotors ergibt mindestens 109 RLU (relative Lichteinheit)/mg Protein. Der Wert für jede Charge ist im Analysezertifikat angegeben.
Lieferumfang: 150 mM NaCl-Lösung ist inbegriffen. 1 ml jetPEI® Transfektionsreagenz reichen für 2000 Transfektionen in 96-Well-Platten.