Einweg-Spritzen zur Insulininjektion, Omnican®
Lieferant: B. Braun
9151133S 9151117S 9151125S
720-2556EA 85.6 EUR
720-2556 BRAU9151117S BRAU9151125S
Einweg-Spritzen zur Insulininjektion, Omnican®
Spritzen Spritzen, medizinisch
Latex-freie Einmalspritze mit integrierter Kanüle zur subkutanen Injektion von U 100-Insulin (100 I.U./ml).
  • Kolbenstopp verhindert, dass der Kolben den Spritzenzylinder verlässt, damit das Medikament nicht verschwendet wird
  • Große, leicht ablesbare Skala ermöglicht zuverlässige Dosierung, Luftblasen sind durch den transparenten Körper der Spritze leicht erkennbar
  • Schutzkappen an den Enden der Spritze sorgen für Sterilität
  • Sämtliche Spritzen sind auch mit einer kurzen 8-mm-Kanüle erhältlich, um versehentliche Injektionen in den Muskel zu verhindern
  • Die präzise Abschrägung mit Dreifachschliff und die Silikon-beschichtete Kanüle sorgen für einen kaum bemerkbaren Einstich
Verpackung: je 10×10 Stück im Polybeutel