Einweg-Spritzen, 2-teilig, Injekt® Solo
Lieferant: B. Braun
4606027V 4606051V 4606108V 4606205V 4606728V 4606701V 4606710V 4606736V
720-2518EA 13.4 EUR
720-2518 720-2519 720-2520 720-2521 720-2524 720-2522 720-2523 720-2525
Einweg-Spritzen, 2-teilig, Injekt® Solo
Spritzen Spritzen, medizinisch
Einweg-Spritzen für den manuellen Einsatz, mit grünem Kolben. Problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen. Zylinder aus PP und Kolben aus PE.
  • Hochtransparenter Zylinder
  • Schwarze, wischfeste Graduierung zur idealen Ablesbarkeit
  • Über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
  • Minimales Restvolumen
  • Sicherer Kolbenstopp
Verpackung: 100 pro Spenderkarton.