Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassetten, Slimsette®, M509
Lieferant: Simport Scientific
M509-9 M509-10 M509-11 M509-12 M509-2 M509-3 M509-4 M509-5 M509-6 M509-8 M509-7
720-1598EA 148 EUR
720-1598 720-1585 720-1586 720-1587 720-1591 720-1592 720-1593 720-1594 720-1595 720-1597 720-1596
Gewebeverarbeitungs-/Einbettkassetten, Slimsette®, M509
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Kassettendesign ähnlich wie beim Modell M507, jedoch kleiner und mit einem Deckel, der nicht größer als die Kassette ist. Aus Acetalpolymer.
  • Aufgrund der geringen Größe können mehr Kassetten gleichzeitig in Etikettiergeräte und Aufbewahrungssysteme geladen werden
  • Äußerst resistent gegenüber der chemischen Wirkung histologischer Lösungsmittel
  • 114 Öffnungen (je 1×5 mm) für effizienten Flüssigkeitsaustausch
  • Eingebauter Deckel
  • Vorderseite 45° geneigt, zur Verwendung mit bestimmten automatischen Etikettiersystemen
B×T×H: 41×28,5×6 mm
B×T×H: 41×28,5×6 mm
Verpackung: Eine Schachtel mit 500 Kassetten.