VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
32040.298EA 52.4 EUR
32040.298 32096.291 32031.297 32032.291 32033.294 32033.374 32035.291 32036.294 32038.291 32039.261 32039.374 32040.185 32040.378 32041.292 32042.295 32044.268 32044.292 32044.372 32045.262 32045.295 32045.375 32046.265 32046.298 32046.378 32095.184 32095.264 32095.366 32095.377 32096.187 32096.267 32096.360 32096.371 32097.261 98192.290 98213.260 32039.294 32095.297 83601.260 83601.290 83610.600 32032.260 98192.260 83610.610 32097.290 32040.260 32096.400 32044.290 32045.290 VWRC32044.292BOM1 VWRC32044.292BOM2 32045.412 32044.418 85680.290 85680.295 85680.260 932045.262 932045.295
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Puffer pH-Puffer
Vorbereitete Lösungen aus AnalaR® NORMAPUR® analytischen Reagenzien.
  • Referenztemperatu: 20 °C
  • Echter Analysewert auf dem Etikett mit einer Genauigkeit von ±0,02 pH-Einheiten (pH 1,00 bis 11,00); ±0,05 für Puffer mit pH 12,00
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Chargennummer und Abfülldatum gewährleisten die Rückführbarkeit
  • Analysenzertifikat auf der Website verfügbar
Hergestellt aus analytischen Materialien mit hoher Genauigkeit: 0,02 pH-Einheiten von pH 1,00 bis 11,00 und 0,05 pH-Einheiten für pH 12,0.
Zertifizierungen: Zertifizierungen: Produkte mit Akkreditierung nach ISO 17034 in der folgenden Tabelle werden gemäß ISO 17034 hergestellt und zertifiziert, akkreditiert von BELAC unter der Zertifizierungsnummer 542-RM. Alle Informationen zur Verwendung dieser CRMs finden Sie im Analysezertifikat.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation: Bei Bedarf größerer Mengen wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebsbüro für ein individuelles Angebot.
Lieferumfang:
Verpackung: Erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen: 100-ml-, 500-ml-, 1-L-, 5-L-Kunststoffflaschen und Bag-in-Box (5 und 10 L).
Bitte beachten