Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.01645.1000 1.07294.1000 1.07827.1000 1.09432.1000 1.09433.1000 1.09433.9010 1.09434.1000 1.09435.1000 1.09435.9010 1.09436.1000 1.09437.1000 1.09438.1000 1.09438.9010 1.09439.1000 1.09439.9010 1.09460.1000 1.09461.1000 1.09461.9010 1.09462.1000 1.09435.4000 1.09438.4000 1.09439.4000 1.09461.4000 1.99022.4000 1.09433.4000 1.09437.4000 1.09460.4000
1.01645.1000EA 83.5 EUR
1.01645.1000 1.07294.1000 1.07827.1000 1.09432.1000 1.09433.1000 1.09433.9010 1.09434.1000 1.09435.1000 1.09435.9010 1.09436.1000 1.09437.1000 1.09438.1000 1.09438.9010 1.09439.1000 1.09439.9010 1.09460.1000 1.09461.1000 1.09461.9010 1.09462.1000 1.09435.4000 1.09438.4000 1.09439.4000 1.09461.4000 1.99022.4000 1.09433.4000 1.09437.4000 1.09460.4000
Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 20 °C, Certipur®, Supelco®
Puffer pH-Puffer
Materials for the precise calibration and monitoring of pH meters.
  • Traceable to NIST primary standard and PTB - deviation max. ±0,01 (except pH 10 with ±0,02)
  • Larger 4 and 10 litre pack sizes in easy to use Titripac® packaging which eliminates contamination issues
  • Reference temperature: +20 °C except 1.99022.4000 which is +25 °C
Kalibriert in einem unabhängigen, akkreditierten Kalibrierlabor für die Messung des pH-Wertes (DKD-K-14301).
Verpackung: Kunststoffflaschen (1 l) oder Titripac® Verpackung aus PE/Aluminium (4 l und 10 l).