Brechungsindex-Standards gemäß Ph. Eur., Supelco®
Lieferant: Merck
Im Europäischen Arzneibuch werden mehrere Referenzmaterialien zur Geräteprüfung von Refraktometern beschrieben (siehe Ph. Eur. 2.2.6). Hierfür werden die Substanzen Trimethylpentan, Toluol und Methylnaphthalin vorgeschrieben. Diese Geräteprüfung soll vor jeder Messung durchgeführt werden. Merck bietet ab sofort diese Referenzmaterialien an. In dem umfassenden Sortiment ist für nahezu jeden Bereich der passende Standard zu finden. Es wird ein Bereich von 1,3915-1,6160 (20 °C) abgedeckt.