UV/Vis Kalibrierstandards
Lieferant: HELLMA
666F0-71 666F1-339 666F2-39 666F3-38 666F4-37 666S000 666R013 666F202-36 666F203-36 666S002 666F201-39 666S004 666R113 666F390-25 666F301-361 666F303-361 666S300 666S006 666F204-37 666F7W-323 666S005 666-S200
634-9692EA 92 EUR
634-9692 634-9693 634-9694 634-9695 634-9696 634-9691 634-0999 HELL666F202-36 HELL666F203-36 HELL666S002 HELL666F201-39 HELL666S004 HELL666R113 HELL666F390-25 HELL666F301-361 HELL666F303-361 HELL666S300 HELL666S006 HELL666F204-37 HELL666F7W-323 HELL666S005 HELL666-S200
UV/Vis Kalibrierstandards
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Die Hellma® Kalibrierstandards entsprechen allen nötigen Normen sowie Bestimmungen und bieten somit höchste Qualität zur Rekalibrierung Ihres Spektrometers.
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat*
  • 30 Jahre Garantie
  • Alle Sets inklusive relevanter Referenz
  • Rückführbar auf NIST oder PTB
  • Resourcenschonend und nachhaltig
  • Regelkonform
  • Zentrumshöhe: 8,5 bis 20 mm
  • Außenabmessungen (B×T×H): 45×12,5×12,5 mm
Hellma® Kalibrierstandards werden zu 100% in Deutschland gefertigt.
Regelkonform:  Die Hellma® Kalibrierstandards entsprechen den Vorgaben von Qualitätsmanagement-Systemen und Pharmakopöen (z.B.: Ph. Eur. und USP) für höchste Qualitätsanforderungen und internationale Vergleichbarkeit der Messergebnisse.
DAkkS-Kalibrierzertifikat*: Hellma® Kalibrierstandards werden im durch die DAkkS* nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Hellma Analytics Kalibrierlabor hergestellt und werden mit einem DAkkS-Kalibrierschein* ausgeliefert.
Rückverfolgbarkeit: Alle Messergebnisse der Hellma® Kalibrierstandards können auf Kalibrierstandards, welche durch die NIST (National Institute of Standards and Technology für die photometrische Genauigkeit) oder die PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die Wellenlängengenauigkeit) gemessen wurden, zurückgeführt werden.
Resourcenschonend und nachhaltig: Hellma® Kalibrierstandards können jahrelang problemlos wiederverwendet werden und langfristig in Gebrauch bleiben. Ein immer wiederkehrendes aufwendiges Ansetzen und Herstellen von Kalibrierlösungen entfällt, somit werden Ressourcen, Umwelt und Budget geschont. Eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative!
30 Jahre Garantie Wir vertrauen auf unsere Qualität und Sie können auf sichere Messergebnisse vertrauen! Bei regelmäßiger Rekalibrierung – mindestens alle zwei Jahre – im Hellma Analytics Kalibrierlabor, erhalten Sie 30 Jahre Hersteller-Garantie auf alle Hellma® Kalibrierstandards.
*) Hinweis: Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Kalibrierlabor. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-K-18752-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Zertifizierungen:
NIST SRM 1930 Europäische Pharmakopöe USP 857.
Bestellinformation:
Lieferumfang: Das Set, zu dem auch ein leerer Rahmen gehört, wird in einem robusten Holzkasten geliefert.