Badflüssigkeit, Supelco®
Lieferant: Merck
1.06900.1000 1.15265.2500
1.06900.1000EA 81 EUR
1.06900.1000 1.15265.2500
Badflüssigkeit, Supelco®
Flüssigkeiten für Umwälzbäder
Höhere Lebensdauer des Thermostats durch Badflüssigkeiten.
  • Ölbadflüssigkeit bis ca. 250 °C verwendbar
  • Badflüssigkeit bis ca. 170 °C verwendbar
  • Nicht korrosiv
  • Hoher Flammpunkt
  • Geringe Verdampfung
Note: At temperatures approaching the recommended maximum operating temperature it may be advisable to use these products in a fume cupboard or vented area.
Bitte beachten Hinweis: Bei Temperaturen um die empfohlene maximale Betriebstemperatur ist es u. U. empfehlenswert, diese Produkte in einem Abzug oder einem belüfteten Bereich zu verwenden.
1 cP = 1 mPa.s