Petrischalen, steril
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
7232 7242 7245
516-8021EA 324 EUR
516-8021 516-8029 516-8032
Petrischalen, steril
Zellkulturschalen Petrischalen
PS, Saugpads aus Cellulose. Ideal für mikrobiologische Untersuchungen unter Verwendung der Membranfiltertechnik. Petrischalen mit Saugpads können mit Selektivbouillon verwendet werden; Schalen ohne Saugpads können mit Agar befüllt werden. Für 47 mm Membranfilter.
  • Gammabestrahlt: keine EtO-Rückstände, die mikrobielles Wachstum erschweren
  • Einfache Anwendung: einhändig zu öffnen, bietet dennoch einen dichten Verschluss
  • Benötigt weniger Platz auf dem Labortisch oder im Inkubator, mit Boden zum einfachen Stapeln