Schutzhelme, uvex airwing B
Lieferant: UVEX
9762.020 9762.120 9762.220 9762.320 9762.420 9762.520
111-8232EA 17.2 EUR
111-8232 111-8235 111-8216 111-8217 111-8218 111-8219
Schutzhelme, uvex airwing B
Schutzhelme Schutzhelme
Helmschale aus Polyethylen (PE).
  • Drei variable Belüftungsöffnungen
  • Konventionelles Innendesign für bequemen Sitz
Größe: 510 - 610 mm
Gewicht: 360 g.
Zertifizierungen: EN 397
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen