Versandgefäße für die Pathologie
Lieferant: BOETTGER PAUL
08.313.1001 08.323.1001 08.343.1001
BOET08.313.1001EA 221 EUR
BOET08.313.1001 BOET08.323.1001 BOET08.343.1001
Versandgefäße für die Pathologie
Probenbehälter Universalbehälter
PP, besonders klarsichtig mit HDPE-Schraubverschluss.
  • Mit dichtem Schraubverschluss
  • Stabiler Standfuß
  • 35 ml-Gefäß dient als Schutzgefäß für das 20 ml-Gefäß, 100 ml-Gefäß dient als Schutzgefäß für 50 ml-Gefäß
Mit speuiell abgerundetem Boden zur leichten Entnahme auch kleiner Gewebeproben.