Shell vials, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
W225243 225126 225129 225242 W225244 225241 225120 225124
WHEAW225243EA 233 EUR
WHEAW225243 WHEA225126 WHEA225129 WHEA225242 WHEAW225244 WHEA225241 WHEA225120 WHEA225124
Shell vials, WHEATON®
Vials
Diese Shell Vials aus Borosilikatglas oder Polypropylen.
PE-Eindrückstopfen weisen oben einen Sterndurchstich zur leichteren Penetration der Nadel auf. Sie sind in fünf Farben erhältlich.