Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
225179 225179-01 225179-03 225179-02
548-2106EA 362 EUR
548-2106 548-2108 548-2109 WHEA225179-02
Schnappring- oder Bördelrandgläschen, E-Z Vial®, WHEATON®
Vials
Für diese Schnappringfläschchen aus klarem oder braunem Borosilikatglas (Typ I) wird kein Bördel- und Entbördelwerkzeug benötigt.
  • Die Fläschchen sind mit Schnappkappe oder 11 mm-Aluminiumverschluss verschließbar
  • 40 % größere Öffnung für verbesserte Probenzugänglichkeit bei verringerter Beschädigungsgefahr für die Autosampler-Nadel.
Die Glas- bzw. PP-Einsätze für die Fläschchen sind optional mit oder ohne Beschriftungsfeld erhältlich.
Verpackung: Für Komfort und Sauberkeit sind die Einsätze in Trays mit Schrumpffolie verpackt.