Stickstoffempfänger (Schlenk-Röhrchen)
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
03370622 03370637 03370628 03370613 03370813 03370828 03370837 03370849
LENZ03370622EA 70.8 EUR
LENZ03370622 LENZ03370637 LENZ03370628 LENZ03370613 LENZ03370813 LENZ03370828 LENZ03370837 LENZ03370849
Stickstoffempfänger (Schlenk-Röhrchen)
Kolben Stickstoffkolben
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung bei relativ hoher Temperaturwechselbeständigkeit
Mit 14/23 Normschliff-Verbinder/Kegel und PTFE-Nadelventil mit Schlaucholive.