2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 5-(tert-Butyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
L06116.03 L06116.06
L06116.03EA 26.7 EUR
L06116.03 L06116.06
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol 97%
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazol
Purity: 97% CAS No.: 39222-73-6 Molecular Formula: C6H11N3S Formula Weight: 157.24 Melting Point: 181-185° Beilstein Reference: 119853
Formel: C₆H₁₁N₃S
Schmelzpunkt: 181…185 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040403
CAS-Nummer: 39222-73-6
EINECS: 254-364-2