5-(4-(Dimethylamino)benzyliden)rhodanin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
151470100
151470250
151471000
ACRO151470100EA
60.9
EUR
ACRO151470100
ACRO151470250
ACRO151471000
5-(4-(Dimethylamino)benzyliden)rhodanin 99%
5-(4-(Dimethylamino)benzyliden)rhodanin
Formel:
C₁₂H₁₂N₂OS₂ Schmelzpunkt: 285…288 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064857 CAS-Nummer: 536-17-4 EINECS: 208-625-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.03 % in acetone) Clear |
Titration with TBAH | 98.5 to 101.5 % |
Suitability | (for Ag determination) Passes test |