2-Methyl-2-oxazolin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
159971000 159975000
ACRO159971000EA 87.5 EUR
ACRO159971000 ACRO159975000
2-Methyl-2-oxazolin 99%
2-Methyl-2-oxazolin
Formel: C₄H₇NO
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: 20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005298
CAS-Nummer: 1120-64-5
EINECS: 214-316-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC 1.5 to 2.5 % (MEK)