4-Ethoxymethylen-2-phenyl-2-oxazolin-5-on ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4E)-4-(Ethoxymethylene)-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one, 4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one
A10155.03
A10155.06
A10155.03EA
42.7
EUR
A10155.03
A10155.06
4-Ethoxymethylen-2-phenyl-2-oxazolin-5-on ≥98%
4-Ethoxymethylen-2-phenyl-2-oxazolin-5-on
Purity: 98+%
CAS No.: 15646-46-5
Molecular Formula: C12H11NO3
Formula Weight: 217.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 93-97°
Beilstein Reference: 163055
MDL No.: MFCD00003204
Formel:
C₁₂H₁₁NO₃ Schmelzpunkt: 93…97 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03225480 CAS-Nummer: 15646-46-5 EINECS: 239-713-9 |