9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
23184-1G 23184-5G
SIAL23184-1GEA 130 EUR
SIAL23184-1G SIAL23184-5G
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid), Sigma-Aldrich®
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Formel: C₁₅H₁₁ClO₂
Molekulargewicht: 258.7 g/mol
MDL Number: MFCD00001138
CAS-Nummer: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
UN-Nummer: 2923
ADR: 8 II