9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
160512-1G
160512-25G
160512-5G
SIAL160512-1GEA
43.1
EUR
SIAL160512-1G
SIAL160512-25G
SIAL160512-5G
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid), Sigma-Aldrich®
9-Fluorenylmethylchlorformiat (Fmoc-Chlorid)
Formel:
C₁₅H₁₁ClO₂ Molekulargewicht: 258.7 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001138 CAS-Nummer: 28920-43-6 EINECS: 249-313-6 UN-Nummer: 2923 ADR: 8 II |