2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon Monohydrat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Triacetonamine monohydrate, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone Hydrate
AC42061.1 AC42061EA AC42061.50
MAYBAC42061.1EA 0 EUR
MAYBAC42061.1 MAYBAC42061EA MAYBAC42061.50
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon Monohydrat
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon Monohydrat
Formel: C₉H₁₇NO·1H₂O
MDL Number: MFCD00149393
CAS-Nummer: 10581-38-1
EINECS: 212-554-2