(-)-Shikimisäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5375-10MG S5375-1G S5375-5G
SIALS5375-10MGEA 35 EUR
SIALS5375-10MG SIALS5375-1G SIALS5375-5G
(-)-Shikimisäure, Sigma-Aldrich®
(-)-Shikimisäure
Formel: C₇H₁₀O₅
MDL Number: MFCD00066278
CAS-Nummer: 138-59-0
EINECS: 205-334-2