(-)-Shikimisäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.24476.0250
8.24476.1000
8.24476.0250EA
47.7
EUR
8.24476.0250
8.24476.1000
(-)-Shikimisäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(-)-Shikimisäure
Formel:
C₇H₁₀O₅ Molekulargewicht: 174.15 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066278 CAS-Nummer: 138-59-0 EINECS: 205-334-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 180 g/l (20 °C) |
Melting Point | 190 °C |
Molar Mass | 174.15 g/mol |
Synonyms | (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexenecarboxylic acid |
Hill Formula | C7H10O5 |