(-)-Shikimisäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
L04848.03
L04848.MD
L04848.03EA
111
EUR
L04848.03
L04848.MD
(-)-Shikimisäure ≥98%
(-)-Shikimisäure
Purity: 98%
CAS No.: 138-59-0
Molecular Formula: C7H10O5
Formula Weight: 174.16
Odour: Odourless
Melting Point: 184-188°
Beilstein Reference: 4782717
Merck Reference: 14,8480
Optical Rotation: -175° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00066278
Formel:
C₇H₁₀O₅ Schmelzpunkt: 184…188 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066278 CAS-Nummer: 138-59-0 EINECS: 205-334-2 Merck Index: 14,8480 |