(-)-Shikimisäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, Shikimic acid
132700010
132700050
ACRO132700010EA
87.2
EUR
ACRO132700010
ACRO132700050
(-)-Shikimisäure 98%
(-)-Shikimisäure
Formel:
C₇H₁₀O₅ Schmelzpunkt: 185…191 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00066278 CAS-Nummer: 138-59-0 EINECS: 205-334-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 183 to 191 °C |
Specific optical rotation | -170° to -185° (20 °C, 589 nm) (C=2, H2O) |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |