tert-Butylhydroperoxid 5-6 mol/l in n-Decan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: TBHP
M-Clarity™ quality level = MQ200
416665-25ML 416665-100ML
SIAL416665-25MLEA 75.9 EUR
SIAL416665-25ML SIAL416665-100ML
tert-Butylhydroperoxid 5-6 mol/l in n-Decan, Sigma-Aldrich®
tert-Butylhydroperoxid
Formel: C₄H₁₀O₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002130
CAS-Nummer: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN-Nummer: 3109
ADR: 5.2,