tert-Butylhydroperoxid 70% ≥70%, Luperox® TBH70X, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
TBHP
M-Clarity™ quality level = MQ200
458139-100ML
458139-1L
458139-25ML
458139-4L
458139-18L
SIAL458139-100MLEA
59.8
EUR
SIAL458139-100ML
SIAL458139-1L
SIAL458139-25ML
SIAL458139-4L
SIAL458139-18L
tert-Butylhydroperoxid 70% ≥70%, Luperox® TBH70X, Sigma-Aldrich®
tert-Butylhydroperoxid
Formel:
C₄H₁₀O₂ Siedepunkt: 96.2 °C Dichte: 0.93 g/mL (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00002130 CAS-Nummer: 75-91-2 EINECS: 200-915-7 UN-Nummer: 3109 ADR: 5.2, |