tert-Butylhydroperoxid 70%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
180340050 180342500 180345000 180340025 180340100
ACRO180340050EA 21.9 EUR
ACRO180340050 ACRO180342500 ACRO180345000 ACRO180340025 ACRO180340100
tert-Butylhydroperoxid 70%
tert-Butylhydroperoxid
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 96 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,937
Flammpunkt: 43 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002130
CAS-Nummer: 75-91-2
EINECS: 200-915-7
UN-Nummer: 3109
ADR: 5.2,
Merck Index: 14,1570
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 68.5 to 71.0 %
Color scale ≤20 APHA
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)