Nickel-Aluminium-Legierung, Pulver für die Herstellung von Raney-Nickel, zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Nickel-aluminum alloy, Raney®-Nickel alloy, Aluminum-nickel alloy

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.06749.0005 8.06749.0250 8.06749.1000
8.06749.0005EA 43.5 EUR
8.06749.0005 8.06749.0250 8.06749.1000
Nickel-Aluminium-Legierung, Pulver für die Herstellung von Raney-Nickel, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Nickel-Aluminium-Legierung

for the production of Raney nickel
Melting Point : 1460 °C
Bulk Density: 2850 kg/m3
Density: 4.3 g/cm3

Formel: AlNi
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167392
CAS-Nummer: 12635-29-9
EINECS: 234-439-6
UN-Nummer: 1396
ADR: 4.3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay of Ni 47.0 - 53.0 %
Assay of Al 47.0 - 53.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR