2,4-Diaminophenol Dihydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
212840250 212841000
ACRO212840250EA 38.9 EUR
ACRO212840250 ACRO212841000
2,4-Diaminophenol Dihydrochlorid 98%
2,4-Diaminophenol Dihydrochlorid
Formel: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Schmelzpunkt: 222 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012979
CAS-Nummer: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %