Trimellitsäureanhydrid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydrid) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
105370010
105372500
ACRO105370010EA
70.2
EUR
ACRO105370010
ACRO105372500
Trimellitsäureanhydrid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydrid) 97%
Trimellitsäureanhydrid (1,2,4-Benzoltricarbonsäureanhydrid)
Formel:
C₉H₄O₅ Schmelzpunkt: 164…169 °C Flammpunkt: 227 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005925 CAS-Nummer: 552-30-7 EINECS: 209-008-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 164 to 169 °C |
Assay | ≥96.0 % |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.98 to 1.20 |
BSC Certification | Passes |