Procain Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A17485.18 A17485.30
A17485.18EA 35.7 EUR
A17485.18 A17485.30
Procain Hydrochlorid 99%
Procain Hydrochlorid
Purity: 99% CAS No.: 51-05-8 Molecular Formula: C13H20N2O2.HCl Formula Weight: 272.78 Odour: Odourless Melting Point: 155-157° Boiling Point: 195-196°/17mm Merck Reference: 14,7757 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013000
Formel: C₁₃H₂₁ClN₂O₂
Siedepunkt: 195…196 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 155…157 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013000
CAS-Nummer: 51-05-8
EINECS: 200-077-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7757