(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
475149-25ML 475149-5ML
SIAL475149-25MLEA 469 EUR
SIAL475149-25ML SIAL475149-5ML
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan, Sigma-Aldrich®
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilan
Formel: C₉H₁₈O₅Si
MDL Number: MFCD00054803
CAS-Nummer: 4369-14-6
EINECS: 419-560-6